4-Iodophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
I0311-10G I0311-25G
TCIAI0311-10GEA 500 NOK
TCIAI0311-10G TCIAI0311-25G
4-Iodophenol ≥98.0% (by GC)
4-Iodophenol
Formel: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Kokepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 92…93 °C
Tetthet: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002327
CAS-nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,05036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b6cef5729c2f4eeb6c1cdf6a2cbc457056c2c3&vid=9cd4b86ebb06a4ba3f1ceb4f3dd86f44415e1181&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C