4-Nitroanilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: p-Nitroaniline, pNA
N0119-25G N0119-500G
TCIAN0119-25GEA 220 NOK
TCIAN0119-25G TCIAN0119-500G
4-Nitroanilin ≥98.0% (by GC)
4-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Kokepunkt: 332°C
Smeltepunkt: 148 °C
Tetthet: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 199 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007858
CAS-nummer: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
FN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=004b7dd75e92352cf4b7e738e089a060d9ceea37&vid=477c79e71f2ffbb78f5cf0ac8ccb29d032461a18&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency