2,4-Dinitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0814-25G D0814-500G
TCIAD0814-25GEA 350 NOK
TCIAD0814-25G TCIAD0814-500G
2,4-Dinitroaniline ≥98.0% (by GC)
2,4-Dinitroaniline
Formel: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Kokepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 177…178 °C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 224 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007151
CAS-nummer: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
FN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,03270
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a8713fd66e2b7002fd4738ccb5325bf3333b449&vid=86789bb54ecd7ae5b7ea93c8b189387ac7706711&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 181.0 deg-C