2,4-Dinitroaniline ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D2703-25G D2703-500G
TCIAD2703-25GEA 795 NOK
TCIAD2703-25G TCIAD2703-500G
2,4-Dinitroaniline ≥99.0% (by GC)
2,4-Dinitroaniline
Formel: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Kokepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 177…178 °C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 224 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007151
CAS-nummer: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
FN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,03270
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c47d3509995c1efdb677267d61bc30c4942ba91&vid=3fe8e1e7dd3ec3c20ea5885ca10a8d0d0bd391f6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency