3,5-Dinitroanilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D2458-25G D2458-5G
TCIAD2458-25GEA 3550 NOK
TCIAD2458-25G TCIAD2458-5G
3,5-Dinitroanilin ≥98.0% (by GC)
3,5-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Smeltepunkt: 163 °C
Tetthet: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007263
CAS-nummer: 618-87-1
EINECS: 210-567-8
FN: 1596
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38df2df028708e1243ffe535ec6680f956104949&vid=7c3d8eb9929f90f93923942b2c35694518692b30&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency