1,4-Dinitrobensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0819-5G D0819-25G
TCIAD0819-5GEA 460 NOK
TCIAD0819-5G TCIAD0819-25G
1,4-Dinitrobensen ≥99.0% (by GC)
1,4-Dinitrobensen
Formel: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Kokepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 172 °C
Tetthet: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007314
CAS-nummer: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
FN: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,03273
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fa8641c675c7cf3f0dd5f42be15b153e1ff0cc&vid=87fa8641c675c7cf3f0dd5f42be15b153e1ff0cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile very faint turbidity