3-Nitrophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: m-Nitrophenol
N0217-25G N0217-500G N0217-100G
TCIAN0217-25GEA 915 NOK
TCIAN0217-25G TCIAN0217-500G TCIAN0217-100G
3-Nitrophenol ≥98.0% (by GC)
3-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Kokepunkt: 194°C
Smeltepunkt: 94…95 °C
Tetthet: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007240
CAS-nummer: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
FN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,06618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d46a401e4ed7bf9d922c7ec50491993cf1a2e8ed&vid=0eaeae931b4a0bf33063d63ca71c9e506fc7d3ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency