Anisol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
A0492-25G A0492-500G
TCIAA0492-25GEA 220 NOK
TCIAA0492-25G TCIAA0492-500G
Anisol ≥99.0% (by GC)
Anisole
Formel: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Kokepunkt: 154°C
Smeltepunkt: –37 °C
Tetthet: 0,9961 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 51°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008354
CAS-nummer: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
FN: 2222
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,00669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=893f34641defc879cc849f4f487f87a3de8bad7a&vid=287d79b8b8184c90e0a4221bd5ab5211863ac92b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %