Guaiakol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
M0121-25G M0121-500G
TCIAM0121-25GEA 260 NOK
TCIAM0121-25G TCIAM0121-500G
Guaiakol ≥98.0% (by GC)
Guaiakol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 205°C
Smeltepunkt: 28…32 °C
Tetthet: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002185
CAS-nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,04553
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f516fcde314fb04777c33413bcc8c7af92fa090&vid=ff9544eee4966bddbc266b3dd9e068a2122cfaa3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency