Mesityloksid ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Metyl-3-penten-2-on
M0069-25ML M0069-500ML
TCIAM0069-25MLEA 310 NOK
TCIAM0069-25ML TCIAM0069-500ML
Mesityloksid ≥95.0% (by GC)
Mesityloksid
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Flash punkt: 27°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008900
CAS-nummer: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
FN: 1229
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05908
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93580d427cfd75c86ffc70d8132be7d0b39ada45&vid=93580d427cfd75c86ffc70d8132be7d0b39ada45&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %