2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3038-25G D3038-5G
TCIAD3038-25GEA 1575 NOK
TCIAD3038-25G TCIAD3038-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄Br₂F₃NO
MDL nummer: MFCD00153113
CAS-nummer: 88149-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4249473c3cd41c2c3c12b9d7f5aa240a1daab229&vid=4249473c3cd41c2c3c12b9d7f5aa240a1daab229&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %