1-Acetyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-Acetyl-4-piperidone
A1398-25G A1398-5G
TCIAA1398-25GEA 1725 NOK
TCIAA1398-25G TCIAA1398-5G
1-Acetyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC)
1-Acetyl-4-piperidone
Formel: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Flash punkt: 112°C
MDL nummer: MFCD00006190
CAS-nummer: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e86a4e44feccaca327580efded6fe0b66627c4c&vid=7e86a4e44feccaca327580efded6fe0b66627c4c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %