5-Methoxytryptamine
Leverandør: TCI
Warning
M0131-1G M0131-100MG M0131-5G
TCIAM0131-1GEA 1125 NOK
TCIAM0131-1G TCIAM0131-100MG TCIAM0131-5G
5-Methoxytryptamine
5-Methoxytryptamine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
MDL nummer: MFCD00005662
CAS-nummer: 608-07-1
EINECS: 210-153-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4b13f4e6e1475dc8e9b93f7a2585be22d27271b&vid=e4b13f4e6e1475dc8e9b93f7a2585be22d27271b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C