Isoamyl butyrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0760-25ML B0760-500ML
TCIAB0760-25MLEA 220 NOK
TCIAB0760-25ML TCIAB0760-500ML
Isoamyl butyrate ≥98.0% (by GC)
Isoamyl butyrate
Formel: C₉H₁₈O₂
Flash punkt: 65°C
MDL nummer: MFCD00044888
CAS-nummer: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
FN: 2620
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05115
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38eed21c7420fb9f5c7aa25773d6f854a021cc58&vid=38eed21c7420fb9f5c7aa25773d6f854a021cc58&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %