Geraniol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
G0027-25ML G0027-500ML G0027-100ML
TCIAG0027-25MLEA 220 NOK
TCIAG0027-25ML TCIAG0027-500ML TCIAG0027-100ML
Geraniol ≥96.0% (by GC)
Geraniol
Formel: C₁₀H₁₈O
Flash punkt: 112°C
MDL nummer: MFCD00002917
CAS-nummer: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Merck Indeks: 14,04403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb7e8a01e1abdd5ba4d441c44c806a4bc8d9a898&vid=bb7e8a01e1abdd5ba4d441c44c806a4bc8d9a898&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %