Trimethylsilyl isocyanate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T1106-25G T1106-5G T1106-100G
TCIAT1106-25GEA 2000 NOK
TCIAT1106-25G TCIAT1106-5G TCIAT1106-100G
Trimethylsilyl isocyanate ≥95.0% (by GC)
Trimethylsilyl isocyanate
Formel: C₄H₉NOSi
MW: 115,21 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Flash punkt: -2°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001993
CAS-nummer: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
FN: 2478
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8209b8b5185edc5cb8db9f16af2069f08f1c1d47&vid=8209b8b5185edc5cb8db9f16af2069f08f1c1d47&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %