1-Benzyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
B1027-25ML B1027-500ML
TCIAB1027-25MLEA 300 NOK
TCIAB1027-25ML TCIAB1027-500ML
1-Benzyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzyl-4-piperidone
Formel: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Kokepunkt: 158°C
Flash punkt: 71°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006192
CAS-nummer: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f1902366327f5935e6d9323fd27f851972b5e05&vid=8f1902366327f5935e6d9323fd27f851972b5e05&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %