6-Chlorooxindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloro-2-oxindole
C2024-25G C2024-5G
TCIAC2024-25GEA 1200 NOK
TCIAC2024-25G TCIAC2024-5G
6-Chlorooxindole ≥98.0% (by GC)
6-Chlorooxindole
Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
MDL nummer: MFCD00209962
CAS-nummer: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fe2193478ef2d5003f9da053a8a22dbd702dd40&vid=0fe2193478ef2d5003f9da053a8a22dbd702dd40&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C