5-Fluorooxindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole
F0699-1G F0699-5G
TCIAF0699-1GEA 675 NOK
TCIAF0699-1G TCIAF0699-5G
5-Fluorooxindole ≥98.0% (by GC)
5-Fluorooxindole
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
MDL nummer: MFCD02179598
CAS-nummer: 56341-41-4
EINECS: 446-540-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e52a9b0deb7487c614842ccfed99d036eb431451&vid=e52a9b0deb7487c614842ccfed99d036eb431451&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C