Methyl indole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M1773-1G M1773-5G
TCIAM1773-1GEA 380 NOK
TCIAM1773-1G TCIAM1773-5G
Methyl indole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Methyl indole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00191222
CAS-nummer: 39830-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=983bf379ca56fd9f321d55b53cc94f0dfe6320ae&vid=983bf379ca56fd9f321d55b53cc94f0dfe6320ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C