(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
N0482-1G N0482-5G
TCIAN0482-1GEA 310 NOK
TCIAN0482-1G TCIAN0482-5G
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99.0% (by GC)
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Formel: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064114
CAS-nummer: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6356a7c71212cfde1ca9719f174931b63c0dfc38&vid=6356a7c71212cfde1ca9719f174931b63c0dfc38&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %