β-Ionone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
I0077-500ML I0077-25ML I0077-100ML
TCIAI0077-500MLEA 2050 NOK
TCIAI0077-500ML TCIAI0077-25ML TCIAI0077-100ML
β-Ionone ≥95.0% (by GC)
β-Ionone
Formel: C₁₃H₂₀O
MW: 192,30 g/mol
Kokepunkt: 151°C
Flash punkt: 112°C
MDL nummer: MFCD00167092
CAS-nummer: 14901-07-6
EINECS: 238-969-9
Merck Indeks: 14,05056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6eeb79de71382ac9ac78c2bc6a1ce722259feb3&vid=b6eeb79de71382ac9ac78c2bc6a1ce722259feb3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %