α-Ionone ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
I0076-250G I0076-25G
TCIAI0076-250GEA 2900 NOK
TCIAI0076-250G TCIAI0076-25G
α-Ionone ≥90.0% (by GC)
α-Ionone
Formel: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
Kokepunkt: 148°C
Flash punkt: 104°C
MDL nummer: MFCD00001565
CAS-nummer: 127-41-3
EINECS: 204-841-6
Merck Indeks: 14,05056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4d4ecf1ae7fb50e5bca83cfb1eb1a7921475e67&vid=f4d4ecf1ae7fb50e5bca83cfb1eb1a7921475e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %