4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
C1155-25G C1155-500G
TCIAC1155-25GEA 445 NOK
TCIAC1155-25G TCIAC1155-500G
4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
MDL nummer: MFCD00002357
CAS-nummer: 42019-78-3
EINECS: 255-627-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02deb67515bfd260e3408911e4a179b3a7900e14&vid=02deb67515bfd260e3408911e4a179b3a7900e14&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 181.0 deg-C