3-Iodobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
I0611-25G
I0611-5G
TCIAI0611-25GEA
3325
NOK
TCIAI0611-25G
TCIAI0611-5G
3-Iodobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
3-Iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅IO MW: 232,02 g/mol Kokepunkt: 125°C |
MDL nummer:
MFCD00039573 CAS-nummer: 696-41-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 56.0 to 61.0 deg-C |