2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
T1952-1G T1952-5G
TCIAT1952-1GEA 690 NOK
TCIAT1952-1G TCIAT1952-5G
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC)
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₇BO₃
MW: 220,08 g/mol
MDL nummer: MFCD02093754
CAS-nummer: 269409-97-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfe10a1001fe746867222d9b831bed35263f949a&vid=bfe10a1001fe746867222d9b831bed35263f949a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %