3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
T1953-1G T1953-5G
TCIAT1953-1GEA 745 NOK
TCIAT1953-1G TCIAT1953-5G
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₇BO₃
MW: 220,08 g/mol
MDL nummer: MFCD02093755
CAS-nummer: 214360-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2f9c22cfcec9a6c0f7f48ed5b94ca92093b0967&vid=a2f9c22cfcec9a6c0f7f48ed5b94ca92093b0967&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %