(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
P0220-5G P0220-1G
TCIAP0220-5GEA 850 NOK
TCIAP0220-5G TCIAP0220-1G
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD00021860
CAS-nummer: 4187-87-5
EINECS: 224-064-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4b118285b0c5cd0fc098600ec4efecf0dcff5e&vid=bc4b118285b0c5cd0fc098600ec4efecf0dcff5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %