1,2-Dietoksybensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D0452-25G D0452-5G
TCIAD0452-25GEA 1400 NOK
TCIAD0452-25G TCIAD0452-5G
1,2-Dietoksybensen ≥98.0% (by GC)
1,2-Dietoksybensen
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Kokepunkt: 220°C
MDL nummer: MFCD00015143
CAS-nummer: 2050-46-6
EINECS: 218-089-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f611d3806ac9e04aea3da3198989a3627381ded&vid=0f611d3806ac9e04aea3da3198989a3627381ded&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency