1,3-Dimetoksybensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Resorcinol dimethyl ether
D0628-25G D0628-500G D0628-100G
TCIAD0628-25GEA 220 NOK
TCIAD0628-25G TCIAD0628-500G TCIAD0628-100G
1,3-Dimetoksybensen ≥99.0% (by GC)
1,3-Dimetoksybensen
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokepunkt: 217°C
Smeltepunkt: –52 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 87°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008384
CAS-nummer: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=627503d26cad73a77d9ec52261edddf45fbb779f&vid=c5a513763aa252a5017bf3b2a2abc51910a360e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %