1,4-Dietoksybensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D0535-25G D0535-500G
TCIAD0535-25GEA 220 NOK
TCIAD0535-25G TCIAD0535-500G
1,4-Dietoksybensen ≥98.0% (by GC)
1,4-Dietoksybensen
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Kokepunkt: 112°C
MDL nummer: MFCD00015146
CAS-nummer: 122-95-2
EINECS: 204-585-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17e897f2681372e204da3f6882f1f8631d461add&vid=17e897f2681372e204da3f6882f1f8631d461add&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency