1,2,3-Trimetoksybensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T1102-25G T1102-500G
TCIAT1102-25GEA 340 NOK
TCIAT1102-25G TCIAT1102-500G
1,2,3-Trimetoksybensen ≥99.0% (by GC)
1,2,3-Trimetoksybensen
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kokepunkt: 235°C
Smeltepunkt: 43…45 °C
Tetthet: 1,1118 g/cm³ (45 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008358
CAS-nummer: 634-36-6
EINECS: 211-207-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5855476dccfd97dbb2079af9b946d864583a75cb&vid=97e8c4b4a51de32c73b01c1049fe0a0d04a5e54b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency