1,3,5-Trimetoksybensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
P0250-25G P0250-500G P0250-100G
TCIAP0250-25GEA 570 NOK
TCIAP0250-25G TCIAP0250-500G TCIAP0250-100G
1,3,5-Trimetoksybensen ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Trimetoksybensen
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kokepunkt: 190°C
Smeltepunkt: 52…54 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008385
CAS-nummer: 621-23-8
EINECS: 210-673-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0d410732b72ba30b99b858076c689ba19a9e12&vid=e7f610daa04421e0675ecc3c30a985158fd28792&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency