Allylpentafluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
A1611-25G A1611-5G
TCIAA1611-25GEA 1775 NOK
TCIAA1611-25G TCIAA1611-5G
Allylpentafluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Allylpentafluorobenzene
Formel: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
MW: 208,13 g/mol
Kokepunkt: 148 - 149 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 42°C
MDL nummer: MFCD00000301
CAS-nummer: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf4a2231dca12a6a02dfaa9c464b8d0e24891642&vid=4c4252e1b4c19e363facb2be89bd3d570ee4ab0f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %