Allylbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Phenyl-2-propene, 3-Phenylpropene
P0609-25ML P0609-100ML
TCIAP0609-25MLEA 525 NOK
TCIAP0609-25ML TCIAP0609-100ML
Allylbensen ≥98.0% (by GC)
Allylbenzene
Formel: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 155°C
Smeltepunkt: < –40 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 33°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008651
CAS-nummer: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
FN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&vid=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %