Phenethyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
B0594-25G B0594-500G B0594-100G
TCIAB0594-25GEA 230 NOK
TCIAB0594-25G TCIAB0594-500G TCIAB0594-100G
Phenethyl bromide ≥98.0% (by GC)
Phenethyl bromide
Formel: BrCH₂CH₂C₆H₅
MW: 185,06 g/mol
Kokepunkt: 220°C
Smeltepunkt: –56 °C
Tetthet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 96°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000240
CAS-nummer: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1e02460a0ad524b7db76d2c91b1000373c8668&vid=77f0dd7593c12fc92c78f84aa49717d00d1600a8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %