(3-Bromopropyl)benzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3-phenylpropane
B1237-25G B1237-500G B1237-100G
TCIAB1237-25GEA 260 NOK
TCIAB1237-25G TCIAB1237-500G TCIAB1237-100G
(3-Bromopropyl)benzene ≥97.0% (by GC)
(3-Bromopropyl)benzene
Formel: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 199,09 g/mol
Kokepunkt: 129°C
Tetthet: 1,3003 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000257
CAS-nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99cd433d5b916d0de80fa3f79d0af558ce61a3a5&vid=14911328f8d84ec81bb46aac3bdab3d0c57a3cd3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %