4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
T1954-1G T1954-5G
TCIAT1954-1GEA 220 NOK
TCIAT1954-1G TCIAT1954-5G
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₇BO₃
MW: 220,08 g/mol
MDL nummer: MFCD02093756
CAS-nummer: 269409-70-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1f594dc945b41c13440b127956a1be5d88c1cbe&vid=c1f594dc945b41c13440b127956a1be5d88c1cbe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C