Methyl-3-pentenoate ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: trans-3-Pentenoic acid methyll ester, Methyl trans-3-Pentenoate
P1210-25ML P1210-5ML
TCIAP1210-25MLEA 3475 NOK
TCIAP1210-25ML TCIAP1210-5ML
Methyl-3-pentenoate ≥90.0% (by GC)
Methyl-3-pentenoate
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 138°C
Flash punkt: 24°C
MDL nummer: MFCD00191576
CAS-nummer: 818-58-6
EINECS: 212-453-3
FN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3691f351d77ccc8bf0d58794e7f1350585bbee52&vid=3691f351d77ccc8bf0d58794e7f1350585bbee52&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %