1-Benzyloxy-3-bromobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
B2307-25G B2307-5G
TCIAB2307-25GEA 1350 NOK
TCIAB2307-25G TCIAB2307-5G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
MDL nummer: MFCD00155065
CAS-nummer: 53087-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62e08bebf464f04cb789b01f454bea3951d73bb1&vid=62e08bebf464f04cb789b01f454bea3951d73bb1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C