1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
B2127-25G B2127-5G
TCIAB2127-25GEA 1150 NOK
TCIAB2127-25G TCIAB2127-5G
1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
MDL nummer: MFCD00028016
CAS-nummer: 6793-92-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582b62ea06747f6aecb81cfb2b864eccca844be3&vid=582b62ea06747f6aecb81cfb2b864eccca844be3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C