4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
B1727-100G B1727-25G
TCIAB1727-100GEA 660 NOK
TCIAB1727-100G TCIAB1727-25G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥96.0% (by GC)
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formel: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Kokepunkt: 228°C
Smeltepunkt: 15,5 °C
Tetthet: 1,2572 g/cm³ (15 °C)
Flash punkt: 97°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000108
CAS-nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29fc420c81fcd7fd3a50ac4ed47d4305ff3c6855&vid=30a0c2844aba419d371b85ab3e0e8334ac9fb6ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %