α-Brom-2-klortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
C1443-25G
C1443-5G
TCIAC1443-25GEA
1250
NOK
TCIAC1443-25G
TCIAC1443-5G
α-Brom-2-klortoluen ≥98.0% (by GC)
α-Brom-2-klortoluen
Formel:
C₇H₆BrCl MW: 205,48 g/mol Kokepunkt: 130°C Tetthet: 1,5897 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 109°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000566 CAS-nummer: 611-17-6 EINECS: 210-257-2 FN: 3265 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |