α-Brom-3-klortoluen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
C1105-25G C1105-5G
TCIAC1105-25GEA 865 NOK
TCIAC1105-25G TCIAC1105-5G
α-Brom-3-klortoluen ≥95.0% (by GC)
α-Brom-3-klortoluen
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Kokepunkt: 109°C
Smeltepunkt: 17,5 °C
Tetthet: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 98°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000597
CAS-nummer: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5d6007b47a05b2d18842e2db1c1f74cf33d43c&vid=7b5d6007b47a05b2d18842e2db1c1f74cf33d43c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %