α-Brom-4-klortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
B0576-25G B0576-5G
TCIAB0576-25GEA 1300 NOK
TCIAB0576-25G TCIAB0576-5G
α-Brom-4-klortoluen ≥98.0% (by GC)
α-Brom-4-klortoluen
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Kokepunkt: 110°C
Smeltepunkt: 48…50 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040714
CAS-nummer: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=038ba27f193ef1464f0a100770f26d629af747be&vid=7923ba39ffb47c62311719b68f4def65183c8af6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency