3-Bromobenzyl chloride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
B2213-25G B2213-5G
TCIAB2213-25GEA 1125 NOK
TCIAB2213-25G TCIAB2213-5G
3-Bromobenzyl chloride ≥98.0% (by GC)
3-Bromobenzyl chloride
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Kokepunkt: 118 - 119 °C (18 -rr)
Smeltepunkt: 32,5 °C
Tetthet: 1,608 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00040865
CAS-nummer: 932-77-4
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e4c00a87508d3c0d208237d3c71a888eca102eb&vid=4164caf962f37479b40e68154d4be008165e1530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %