4-brombensyl klorid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
B3042-25G B3042-5G
TCIAB3042-25GEA 1850 NOK
TCIAB3042-25G TCIAB3042-5G
4-brombensyl klorid ≥98.0% (by GC)
4-brombensyl klorid
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Kokepunkt: 236°C
Smeltepunkt: 40…41 °C
MDL nummer: MFCD00040867
CAS-nummer: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
FN: 3261
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,01425
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb78fd952a4bd26213b2bcf6d3e055d0ee066d22&vid=e667da66176a2e49a4a74a7dfb02681ab36b950f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C