5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
C1846-25G C1846-5G
TCIAC1846-25GEA 715 NOK
TCIAC1846-25G TCIAC1846-5G
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Kokepunkt: 195°C
Smeltepunkt: -21°C
Tetthet: 1,7486 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 81°C
MDL nummer: MFCD00000601
CAS-nummer: 445-01-2
EINECS: 207-149-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %