Pentafluorbensyl bromid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
P0809-1G P0809-25G P0809-5G
TCIAP0809-1GEA 220 NOK
TCIAP0809-1G TCIAP0809-25G TCIAP0809-5G
Pentafluorbensyl bromid ≥98.0% (by GC)
Pentafluorobenzyl bromide
Formel: (C₆F₅)CH₂Br
Kokepunkt: 176°C
Tetthet: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 83°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000299
CAS-nummer: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a8d8990d9350210c7eecdad657f210818e80be&vid=2f6c65e6cb425790ce46264d155ba84c753ec39b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %