2,4-Difluorbensyl bromid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluorobenzene, α-Bromo-2,4-difluorotoluene
B1710-25G B1710-5G
TCIAB1710-25GEA 2725 NOK
TCIAB1710-25G TCIAB1710-5G
2,4-Difluorbensyl bromid ≥98.0% (by GC)
2,4-Difluorbensyl bromid
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Kokepunkt: 42 °C (1 -rr)
Tetthet: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 40°C
MDL nummer: MFCD00011649
CAS-nummer: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
FN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16062775582e5f5aadc1e96eba58804950ad673e&vid=5b1cbe97fab1a37930fc73411e6312b0fe642d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %